P5780
Putrescine dihydrochloride
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
microbial
synthetic
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 100 mg/mL
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Clave InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?