I1884
Suplemento de selenito de insulina-transferrina-sodio para medios
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Sinónimos:
Suplemento ITS
General description
El suplemento de medios selenito de insulina-transferrina-sodio respalda el crecimiento y la maduración in vitro de los folículos a partir de los ovocitos y se utiliza sistemáticamente en los métodos de fertilización in vitro .
Las formulaciones exentas de suero y con cantidad reducida de suero suelen requerir formas purificadas de los factores normalmente suministrados por el suero que son adecuadas para estudios de crecimiento y diferenciación in vitro. Estos factores importantes son: insulina, transferrina, selenio, piruvato y etanolamina.
La INSULINA es una hormona polipeptídica que promueve la captación de glucosa y aminoácidos y quizá deba a esta propiedad el efecto mitógeno observado.
La TRANSFERRINA es una proteína transportadora de hierro. El hierro es un oligoelemento esencial, pero puede ser tóxico en forma libre. Para nutrir las células en cultivo, se suministra unido a la transferrina en suero.
El SELENIO es un oligoelemento esencial que normalmente proporciona el suero.
Los estudios nutricionales indican que la mayoría de las células de mamíferos utilizan los componentes del suplemento descritos. Mejoran la proliferación celular y disminuyen la necesidad de suero de muchos tipos de células. Cuando el suplemento proporcionado se utiliza con un 4 a 2 por ciento de suero, se comunica una proliferación similar a la obtenida con medio suplementado con un 10 por ciento de suero.
La INSULINA es una hormona polipeptídica que promueve la captación de glucosa y aminoácidos y quizá deba a esta propiedad el efecto mitógeno observado.
La TRANSFERRINA es una proteína transportadora de hierro. El hierro es un oligoelemento esencial, pero puede ser tóxico en forma libre. Para nutrir las células en cultivo, se suministra unido a la transferrina en suero.
El SELENIO es un oligoelemento esencial que normalmente proporciona el suero.
Los estudios nutricionales indican que la mayoría de las células de mamíferos utilizan los componentes del suplemento descritos. Mejoran la proliferación celular y disminuyen la necesidad de suero de muchos tipos de células. Cuando el suplemento proporcionado se utiliza con un 4 a 2 por ciento de suero, se comunica una proliferación similar a la obtenida con medio suplementado con un 10 por ciento de suero.
Application
El suplemento de medios compuesto por selenito de insulina-transferrina-sodio se ha utilizado como:
- suplemento del medio 199 (M199) para el cultivo de cardiomiocitos
- componente del medio 1640 Roswell Park Memorial Institute (RPMI) para el cultivo de células madre pluripotentes (IPSC)
- suplemento del medio Eagle modificado de Dulbecco′(DMEM) en células de carcinoma de ovario ID8
Other Notes
Cada vial contiene: ≥21 mg de insulina humana recombinante; ≥19 mg de transferrina humana (sustancialmente exenta de hierro) y 25 μg de selenito de sodio.
La ITS es una mezcla de insulina humana recombinante, transferrina humana y selenito de sodio. Se trata de un suplemento celular general diseñado para ser utilizado en medios no complejos (p. ej MEM, RPMI-1640) y medios complejos (p. ej, F-12 de Ham, DME/F-12, MEM) con piruvato de sodio.
Quantity
Cada vial es suficiente para preparar 5 litros de medio.
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
TnI Structural Interface with the N-Terminal Lobe of TnC as a Determinant of Cardiac Contractility
Biophysical Journal, 114(7), 1646-1656 (2018)
The effects of different concentrations of sodium selenite on the in vitro maturation of preantral follicles in serum-free and serum supplemented media
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 25(9-10), 483-488 (2008)
PloS one, 3(5), e2186-e2186 (2008-05-15)
Although Wnt signaling has been shown to be important for embryonic morphogenesis and cancer pathogenesis of several tissues, its role in prostatic development and tumorigenesis is not well understood. Here we show that Wnt signaling regulated prostatic epithelial branching morphogenesis
PloS one, 8(10), e78768-e78768 (2013-11-10)
Tamoxifen (Tam), a selective estrogen receptor modulator, is in wide clinical use for the treatment and prevention of breast cancer. High Tam doses have been used for treatment of gliomas and cancers with multiple drug resistance, but long QT Syndrome
Animal : an international journal of animal bioscience, 1-9 (2018-10-04)
Research on the causes of sheep death in sea voyages from Australia to the Middle East is limited, in particular little is known about the influence of climatic factors. Mortality data from 417 shipments of sheep exported over an 11-year
Artículos
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.