Merck
FC010
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, purified protein, suitable for cell culture
Sinónimos:
Proteína fibronectina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Mol wt:
220 kDa
Assay:
~95% (SDS-PAGE)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Proteína purificada fibronectina plasmática humana, from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
assay
~95% (SDS-PAGE)
form
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
mol wt
220 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
2—10 μg/cm2
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Laminin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Las fibronectinas (FN) son glucoproteínas adhesivas de elevada masa molecular presentes en la matriz extracelular (ECM) y los líquidos corporales. Es un dímero compuesto por dos subunidades unidas por dos enlaces disulfuro. Cada monómero de FN consta de tres tipos de unidades repetidas: 12 repeticiones de FN de tipo I (aproximadamente 40 aminoácidos cada una), dos repeticiones del tipo II (alrededor de 60 aminoácidos) y 15-17 repeticiones de tipo III (aproximadamente 90 aminoácidos). Estas unidades repetidas contribuyen a la diversidad estructural y funcional de las moléculas de fibronectina.
Application
La fibronectina humana (HFN) es adecuada como factor de fijación en la propagación de las células in vitro cuando se emplea para revestir las superficies de los cultivos celulares: material de plástico, material de vidrio y microesferas microportadoras.
Biochem/physiol Actions
La fibronectina desempeña un papel crucial en la mediación de diversas interacciones celulares y participa en varios procesos, como la adhesión celular, el establecimiento y el mantenimiento de la morfología celular, la migración, el crecimiento y la diferenciación celulares. Interactúa con varias proteínas de la matriz extracelular (ECM) y de la superficie celular, como el colágeno, la heparina, la fibrina y receptores específicos de la membrana celular. La fibronectina también puede actuar como ligando para múltiples integrinas, entre ellas el conocido receptor de fibronectina alpha5-beta1, que se une a la secuencia arginina glicina ácido aspártico (RGD) en la región de repetición III-10 de la fibronectina. Esta extensa red de interacciones destaca la importancia de la fibronectina en la regulación del comportamiento celular y la mediación de la función tisular.
Physical form
Líquido en disolución salina tamponada con tris (TBS) 50 mM, pH 7,5, sin conservantes. Liofilizado a partir de disolución salina tamponada con tris (TBS) 50 mM, pH 7,5, sin conservantes (tamaño de envase 100 MG). Reconstituir todo el vial de hFN a 1 mg/ml utilizando una disolución salina estéril equilibrada a 37°C.
Preparation Note
Mantener a 2-8°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción. No congelar.
Analysis Note
En condiciones reducidas se observa una doble banda de 220 kDa. La hFN se purifica mediante cromatografía de afinidad en gelatina de agarosa, seguida de cromatografía en heparina-agarosa. Se ha cribado el plasma de los donantes y se ha demostrado que son negativos para VIH, HTLV, hepatitis B y C.
Other Notes
Procedimiento sugerido para el recubrimiento del material para cultivo celular
1.Determinar la cantidad de HFN necesaria para recubrir los recipientes de cultivo multiplicando la superficie total (cm2) por la concentración deseada (μg/ml) de HFN. La cantidad recomendada es 2-10 μg/cm2.
2. Humedecer la superficie de cada vaso de cultivo que va a ser revestido con una cantidad mínima de disolución salina equilibrada estéril (sin suero ni proteínas) requerida para cubrir toda la superficie.
3. Introducir la atmósfera de CO2 adecuada, si es necesario
4.Añadir la cantidad calculada de HFN a cada vaso de cultivo.
5.Permitir que la HFN se adsorba a la superficie del vaso durante 5-20 minutos.
6.Retire la disolución salina equilibrada residual antes de continuar con los procedimientos convencionales de cultivo celular
El producto se filtra utilizando un filtro de 0,1 micras durante la producción. Se recomienda volver a filtrar el producto antes de su uso o después de la reconstitución.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se especifique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Clase de almacenamiento
Visite la Librería de documentos
Alternative splicing of the angiogenesis associated extra-domain B of fibronectin regulates the accessibility of the B-C loop of the type III repeat 8
Ventura E, Sassi F, Parodi A, Balza E, Borsi L, Castellani P, Carnemolla B, Zardi L
Journal of Separation Science, 5(2), e9145-e9145 (2010)
Alternative splicing of the angiogenesis associated extra-domain B of fibronectin regulates the accessibility of the B-C loop of the type III repeat 8
Elisa Ventura, et al.
PLoS ONE, 5(2), e9145-e9145 (2010)
Sandrine B Lavenus et al.
The Journal of biological chemistry, 295(19), 6700-6709 (2020-04-03)
Tumor cells can spread to distant sites through their ability to switch between mesenchymal and amoeboid (bleb-based) migration. Because of this difference, inhibitors of metastasis must account for each migration mode. However, the role of vimentin in amoeboid migration has
Aleksander A Rebane et al.
FEBS letters, 594(7), 1132-1144 (2019-12-14)
Golgins are an abundant class of peripheral membrane proteins of the Golgi. These very long (50-400 nm) rod-like proteins initially capture cognate transport vesicles, thus enabling subsequent SNARE-mediated membrane fusion. Here, we explore the hypothesis that in addition to serving as
Lan Huang et al.
Bio-protocol, 10(2), e3487-e3487 (2020-01-20)
Infantile hemangioma (IH) is a vascular tumor noted for its excessive blood vessel formation during infancy, glucose-transporter-1 (GLUT1)-positive staining of the blood vessels, and its slow spontaneous involution over several years in early childhood. For most children, IH poses no
Artículos
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Protocolos
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Contenido relacionado
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
FC010-10MG04053252732744
FC010-1MG04053252470028
FC010-100MG04053252474866
FC010-5MG04053252331183