03117332001
Roche
Bovine Serum Albumin Fraction V, protease-free
from bovine serum
Seleccione un Tamaño
$176.000
Disponible para envío el04 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
$176.000
Disponible para envío el04 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% albumin basis (electrophoresis)
Formulario
lyophilized
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
ELISA: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- for stabilization of purified enzymes
- for site-blocking reagent in ELISA techniques
- as a protein standard for determination of protein concentration[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?