Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $132.000 |
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $352.000 |
500 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.360.000 |
1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | $2.550.000 |
Acerca de este artículo
$132.000
biological source
bovine
assay
≥98.5%
form
lyophilized
mol wt
Mr =68 kDa
packaging
pkg of 1 kg (10735108001), pkg of 100 g (10735086001), pkg of 50 g (10735078001), pkg of 500 g (10735094001)
manufacturer/tradename
Roche
origin
New Zealand origin
technique(s)
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
impurities
<0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.002 P (inorganic), <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein), <0.05 glucose (enzyme), <0.1 L-lactate, <0.15 chloride (mercurom), <0.5 Sodium (flame photometry), <100 microorganisms (organism/g), <5 water
absorption
≤0.4 at 550 nm
UniProt accession no.
foreign activity
Microorganisms <100 (Organism/g)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
- Estabilizador para evitar la proteólisis y la desnaturalización de las enzimas y otras proteínas, en especial cuando las proteínas están presentes en bajas concentraciones.[1]
- Componente amortiguador en inmunoquímica, bioquímica, biología celular o biología molecular
- Agente reductor
- Lo que ante de proteínas para la saturación de los sitios de unión a la proteína en los ELISA, las inmunotransferencias Southern y inmunotransferencias Western[2]
- Complemento para los medios que requieren adición de proteínas
- Proteína transportadora
- Proteína patrón en la electroforesis en gel y la determinación de proteínas[3]
Preparation Note
Analysis Note
Contaminantes: <Na al 0,5 % (llama fotométrica), <K al 0,006 % (llama fotométrica), <Li al 0,0003 % (llama fotométrica), <Ca al 0,02 % (o-cresolftaleína), <Mg al 0,003 % (azul xilidol), <metales pesados al 0,003 % (como Pb), <Fe al 0,001 % (batofenantrolina), <Pi al 0,002 %, <glucosa al 0,05 % (enzimática), <glicerol al 0,005 % (enzimático), <L-lactato 0,025 % (enzimático)
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| origin New Zealand origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, Southern blotting: suitable | technique(s) blood typing: suitable ( ) | technique(s) blood typing: suitable ( ) | technique(s) blood typing: suitable ( ) |
| assay ≥98.5% | assay ≥98% (purity) | assay ≥98% (purity) | assay ≥98% (purity) |
| biological source bovine | biological source bovine serum | biological source bovine serum | biological source bovine serum |
| form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| impurities <0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.002 P (inorganic), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.05 glucose (enzyme), <0.15 chloride (mercurom), <100 microorganisms (organism/g), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.1 L-lactate, <5 water, <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.5 Sodium (flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein) | impurities 0-5% moisture (Karl Fischer) | impurities 0-5% Moisture (Karl Fischer) | impurities 0-5% moisture (Karl Fischer) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina Fracción V
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?