Merck
10775835001
Roche
Seroalbúmina bovina, fracción V, sin ácidos grasos
98.5% (electrophoresis), Fatty acids (total) ≤0.2 mg/g, Triglycerides (enzym.) free, Immunoglobulins not detectable, microbiological culture: suitable, USA origin
Sinónimos:
Seroalbúmina bovina, Albúmina bovina, BSA, suero bovino
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Ensayo
98.5% (electrophoresis)
Formulario
lyophilized
mol peso
Mr 68 kDa
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
Roche
origen
USA origin
técnicas
immunofluorescence: suitable
ligand binding assay: suitable
impurezas
Immunoglobulins, none detected
Triglycerides, none detected
≤0.2 mg/g fatty acids
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
bovine ... ALB(280717)
Descripción general
La mayor calidad para investigación de ácidos grasos y lípidos.
La BSA es una cadena polipeptídica única compuesta por unos 583 residuos de aminoácidos y sin carbohidratos. A pH 5-7 contiene 17 puentes disulfuro intracatenarios y 1 grupo sulfhidrilo.
Aplicación
La seroalbúmina bovina, fracción V, sin ácidos grasos se utiliza:
  • en la investigación de lípidos para estudiar el metabolismo lipídico en los sistemas biológicos
  • para identificar los mecanismos de transporte en los organismos vivos
  • para estudiar la unión de ligandos
  • para investigar la unión iónica
  • en la preparación de disoluciones durante el aislamiento de los cardiomiocitos
  • como disolución bloqueante para incubar embriones para inmunofluorescencia
  • en la interferometría de polarización doble (DPI) para estudiar la interacción entre los péptidos activos de membrana y las bicapas artificiales
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Los ácidos grasos que son insolubles en el plasma circulante son transportados fundamentalmente por la seroalbúmina. La seroalbúmina humana y la seroalbúmina bovina comparten una homología de secuencia del 76 %. Al ser la proteína más abundante en el sistema circulatorio, participa en el mantenimiento del pH sanguíneo y transporta diversos compuestos endógenos y exógenos, como los ácidos grasos, los metales, los aminoácidos, los esteroides y los medicamentos.
Características y beneficios
  • Exenta de ácidos grados según los procedimientos de control de calidad vigentes (adecuados para la investigación de lípidos)
  • Alta calidad
  • Bajo contenido de iones metales pesados
  • Exposición prolongada
Calidad
Pureza: ≥Albúmina al 98,5 % (electroforesis), proteínas al 98 %
Contaminantes: <0,2 mg de ácidos grasos/g, triglicéridos no detectables (enzimáticos), inmunoglobulinas no detectables (Ouchterlony), ≤H2O al 5 %,≤metales pesados, 30 ppm
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Examination of the Interaction between a Membrane Active Peptide
and Artificial Bilayers by Dual Polarisation Interferometry
Payne JAE, et al.
Bio-protocol, 7(1), 1-12 (2017)
Haneen Kayyal et al.
eLife, 10 (2021-07-06)
To survive in an ever-changing environment, animals must detect and learn salient information. The anterior insular cortex (aIC) and medial prefrontal cortex (mPFC) are heavily implicated in salience and novelty processing, and specifically, the processing of taste sensory information. Here
Relief of endoplasmic reticulum stress enhances DNA damage repair and improves development of pre-implantation embryos
Dicks N, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0187717-e0187717 (2017)
Geronimo Matteo et al.
Endocrinology, 162(6) (2021-03-12)
Human studies consistently show an association between exposure to persistent organic pollutants, including 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD, aka "dioxin"), and increased diabetes risk. We previously showed that a single high-dose TCDD exposure (20 µg/kg) decreased plasma insulin levels in male and female
Putnam F
The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control, 5 (2012)