Saltar a
A5611
Seroalbúmina bovina
Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$337.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
$337.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
pH
4.8-7.5
solubility
H2O: soluble 40 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Serum albumins are soluble constituents of the circulatory system. Bovine serum albumin (BSA) is homologous to human serum albumin (HSA). BSA consists of three homologous domains (I, II, III), that are separated into nine loops by disulfide bonds. Serum albumin acts as a depot protein.
Application
Bovine Serum Albumin has been used:
  • for in vitro high molecular weight (HMW)-species formation assay
  • for immunohistochemistry
  • in Escherichia coli quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
This is a cold alcohol fractionated albumin that is produced by Sigma-Aldrich with a stricter adherence to the original Cohn method of fractionation than other commercially available bovine albumins.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3608A2153A0281
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. How can I prepare 1L of PBS with 2% of BSA
    1 answer
    1. In order to achieve 2% BSA, dissolve 100 mL of PBS in 2 G of BSA. So, dissolving 20 G of BSA in 1000 mL of PBS would give 2% BSA.