Merck
A9418
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Seleccione un Tamaño
50 G
$526.000
100 G
$878.000
500 G
$3.280.000
$526.000
En stockDetalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
$526.000
100 G
$878.000
500 G
$3.280.000
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
$526.000
En stockDetalles
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
~66 kDa
origen
USA origin
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
BT and VSV virus, tested
pérdida
≤5%
pH
5.0-5.6
solubilidad
H2O: 40 mg/mL
actividad extraña
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La seroalbúmina bovina es una proteína modelo en varios estudios y está compuesta por 583 aminoácidos.[1][2] Es una proteína hidrosoluble con un peso molecular de 66,4 kDa. Seis α-hélices forman los tres dominios homólogos de la BSA. Dependiendo del pH, experimenta isomerización conformacional reversible. La estructura nativa de la proteína se vuelve reactiva y flexible al calentarse.[3]
Aplicación
La seroalbúmina bovina se ha utilizado en la disolución de lavado para análisis mediante citometría de flujo, la disolución para digestión tisular y disolución de bloqueo para ELISA (enzimoinmunoanálisis de absorción).[4] También se ha utilizado en el tampón de resuspensión para citometría de flujo.[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La seroalbúmina bovina se utiliza ampliamente como aditivo para los medios de cultivo celular, en especial en los medios que no contienen suero. Proporciona una variedad de beneficios, como la protección frente al daño oxidativo y la estabilización de otros componentes de los medios, como los ácidos grasos y el piridoxal.
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Nota de preparación
A menudo denominada fracción V de Cohn, este producto se prepara mediante un método modificado del método de fraccionamiento del etanol en frío de Cohn.
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Expression of ABCG2 and Bmi-1 in oral potentially malignant lesions and oral squamous cell carcinoma.
Dalley AJ et al.
Cancer Medicine, 3, 273-273 (2014)
Intercellular adhesion molecule-1/LFA-1 cross talk is a proximate mediator capable of disrupting immune integration and tolerance mechanism at the feto-maternal interface in murine pregnancies.
Blois S et al.
Journal of Immunology, 174, 1820-1820 (2005)
Luisana Di Cristo et al.
International journal of environmental research and public health, 15(4) (2018-03-22)
Nanoparticles (NP)-based inhalation systems for drug delivery can be administered in liquid form, by nebulization or using pressurized metered dose inhalers, and in solid form by means of dry powder inhalers. However, NP delivery to the lungs has many challenges
Hannah C Jeffery et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 203(5), 1151-1159 (2019-08-09)
There is no effective treatment for autoimmune biliary diseases. Therefore, understanding their immunopathology is crucial. The biliary epithelial cells (BEC), expressing TLR-4, are constantly exposed to gut microbes and bacterial wall LPS, and in settings of inflammation, the immune infiltrate
Corrigendum: Formation and reshuffling of disulfide bonds in bovine serum albumin demonstrated using tandem mass spectrometry with collision-induced and electron-transfer dissociation.
Rombouts I et al.
Scientific Reports, 5 (2015)
Artículos
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Contenido relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is BSAS A9418, Protease-free and suitable for Organoid Culture (Growth Factor preparations)? This Cat# doesn't say Fraction-V? Is it protease free or not?
    1 answer
    1. This product is Cohn fraction V Albumin prepared by a modified method of Cohn cold alcohol precipitation. It is not tested for protease content. It is suitable for general cell culture applications, so it is expected to be suitable for organoid culture. Please refer to the Albumin Application Selection Guide at the link below for additional details and navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to 'View Sample CoA', or to access a lot-specific Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/538/albumin-application-selection-guide.pdf
      Helpful?
  2. Hello, Can you send me the amino acid sequence and the Uniprot or PDB file?
    1 answer
    1. Historically, the molecular weight of BSA has been cited as 66,1201 or 66,2672. However, it was revised in 1990 to 66,4303. All three values are based on amino acid sequence information available at the time of publication. The complete sequence can be found in the UniProt
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02769/entry
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/250/584/a9418pis.pdf
      Helpful?
  3. I make a mistake to put this BSA powder  (A9647-100G) in the room temperature for 39 hours. Can it still work?
    1 answer
    1. The long term storage recommendation for this product is refrigerated at 2-8 °C, but it is shipped at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are stable for up to 2 weeks to allow for transit time. Items left at room temperature for short periods will not be adversely effected.
      Helpful?
  4. Would it be safe to use product A9418 if it was accidentally stored at -20°C for approximately 24 hours, even though it is intended to be stored at 2-8°C?
    1 answer
    1. The performance of the item after storing it at -20°C cannot be guaranteed, and testing its functionality is recommended.
      Helpful?
  5. Can BSA ever contain alpha1 anti-trypsin as a contaminant?
    1 answer
    1. The available Bovine Serum Albumin products are not tested for the presence of alpha-1 antitrypsin (AAT). AAT is typically found in Bovine Serum, however, it is unknown if the isolation and purification methods employed in the production of BSA would degrade this protein. A brief search of the literature shows AAT has a molecular weight range of 45 - 52 kDa. It is irreversibly degraded at pH levels below 5. A further review of the literature on potential removal or purification would be recommended.