Saltar a
A7030
Seroalbúmina bovina
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Bovine Serum Albumin
Sinónimos:
Albúmina bovina, Albúmina sérica bovina, BSA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$207.000
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$609.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$801.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.280.000
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$3.570.000
5 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$14.400.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
Impurities:
essentially globulin free
Concentration:
≥95% protein
$207.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
origin
USA origin
concentration
≥95% protein
free fatty acid content
≤0.02%
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
impurities
essentially globulin free
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
protease ≤0.005 U/mg
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La seroalbúmina bovina es una proteína que desempeña un papel clave en la regulación de la presión osmótica coloidal sanguínea. Una proteína hidrosoluble compuesta por 583 aminoácidos, la BSA tiene un peso molecular calculado de 66 430 Daltons. Seis hélices α forman los tres dominios homólogos de la BSA. Dependiendo del pH, la BSA experimenta isomerización conformacional reversible. La estructura nativa de la proteína se vuelve reactiva y flexible al calentarse.
En esta BSA se han evaluado y probado específicamente las siguientes propiedades:
  • Contenido muy bajo de proteasas / ausencia de proteasas
  • Contenido muy bajo de ácidos grasos / ausencia de ácidos grasos
La BSA sin proteasas es especialmente útil para aplicaciones como:
  • Ensayos enzimáticos
  • Ensayos basados en proteínas
  • Técnicas sensibles a proteasas que incluyen:
a. Enzimoinmunoanálisis (EIA)
b. Hibridación de ácidos nucleicos
c. Radioinmunoanálisis (RIA)
Application
La seroalbúmina bovina se ha utilizado:
  • como constituyente del medio utilizado para la diferenciación de las células madre pluripotentes humanas
  • en el enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA) y el ELISA tipo sándwich
  • para permeabilizar las células corticales fetales
Esta BSA A7030 se ha utilizado específicamente como componente del tampón bloqueante en un ensayo ELISA basado en péptidos para el análisis de muestras COVID-19 / SARS-CoV-2 (Poh, C.K. et al., Nat.Commun ., 11(1), 2806 (2020)).
Biochem/physiol Actions
Se sospecha que ciertos epítopos conformacionales y de secuencia primaria son alérgenos en las alergias humanas a la leche y a la carne.
Features and Benefits
  • Preparada mediante fraccionamiento térmico
  • Sin proteasas
  • Sin ácidos grasos
  • Esencialmente exenta de globulina
Preparation Note
La seroalbúmina puede denominarse también Fracción V. Esta convención de nomenclatura procede del método original de fraccionamiento de las proteínas séricas de Cohn en el que se utiliza precipitación en etanol frío. Utilizando dicho método, la seroalbúmina se encontró en la fracción quinta del etanol. Desde entonces, algunos han venido utilizando la expresión «Fracción V» para describir la albúmina sérica, al margen del método de preparación. Otros han utilizado este término para describir la seroalbúmina purificada por métodos de fraccionamiento en etanol que se han modificado mucho desde que se describió el método Cohn original. Sigma-Aldrich fabrica y distribuye seroalbúminas purificadas mediante una variedad de métodos primarios, entre ellos el verdadero método de fraccionamiento de Cohn, los métodos de fraccionamiento en etanol modificados, el fraccionamiento térmico y la cromatografía. Etapas de purificación añadidas pueden ser la cristalización o la filtración en carbón activado.
Se prepara utilizando fraccionamiento térmico
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A3059A9647A0281
description
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
ELISA: suitable, ligand binding assay: suitable, blood typing: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seroalbúmina bovina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 19 Questions  
  1. Is this BSA product (A7030) endotoxin free and suitable for cell culture usage?
    1 answer
    1. This Bovine Serum Albumin is not tested for endotoxins. Please see the following options of BSA products which are tested for endotoxins:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a8806
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1933
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a2934
      Helpful?
  2. Would there be any concerns storing diluted aliquots at -70C for long term storage (1 year) or is it recommended still at 2-8C?
    1 answer
    1. The stability of this material in solution, when stored at -70 °C, has not been evaluated. However, Albumin containing solutions are generally stable when stored at -20 to -80 °C in single use aliquots for at least 1 year. Also note that a number of sterile prepared BSA solutions currently available may be stored at 2–8 °C with assigned retest dates that range from 2 – 4 years from the date of Quality Release. Albumin is quite stable in solution and freezer storage may not be necessary.
      Helpful?
  3. What is the concentration or percentage of fatty acid free?
    1 answer
    1. The minimum allowable free fatty acid content is ≤ 0.02% (w/w), as determined by enzymatic assay. A review of recent lots indicates typical values of 0.00% free fatty acids. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7030#product-documentation
      Helpful?
  4. Is this product biotin-free?
    1 answer
    1. This product is not routinely tested for Biotin. However, this material is dialyzed with a 10 kDa cutoff membrane. This dialysis step removes small molecules such as biotin, which has a molecular weight of less than 500 Da. Therefore, this product is considered low in biotin, helping to prevent interference with streptavidin–biotin binding.
      Helpful?
  5. If this material was inadvertently stored at room temperature, what is the room temperature stability?
    1 answer
    1. This product is shipped at ambient temperature and is stable at ambient temperature for up to two weeks. For long term storage refrigerated temperature is recommended.
      Helpful?
  6. How long would a 20% BSA solution be stable in water stored at 4C?
    1 answer
    1. If stored at 2-8 °C, a filter sterilized 20% BSA solution in water or aqueous buffer is generally stable for a minimum of 2.5 - 3 years.
      Helpful?
  7. Is it possible that BSA contains ions such as Mg2+? I am considering adding it to the buffer, but I am concerned that it might activate the enzyme.
    1 answer
    1. The magnesium content of this material is not routinely tested, but historical data indicates that three lots contained between 10-20 parts per million. Water is used as the pre-lyophilization solvent.
      Helpful?
  8. Is product number A7030, Bovine Serum Albumin (BSA) glycosylated?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is currently no information available regarding the glycosylation status of BSA product A7030.
      Helpful?
  9. How does protease content determined? With this value all proteases are included? Or only refers to plasmatic proteases.
    1 answer
    1. The specific method used to test this material for protease activity is considered proprietary. However, it is based on the enzymatic cleavage of FITC-Casein. See the link below to review the FITC-Casein Enzymatic Assay to demonstrate the principal of this method.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/353/850/c3777enz.pdf
      Helpful?
  10. what is the expiry of this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of 5 years after the quality release date. The recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
1–10 of 19 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review