Key Documents
81053N
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina Fracción V
≥98%, USA origin, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Sinónimos:
Albúmina, BSA, Fracción V, Seroalbúmina bovina, Suero bovino
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
41141801
NACRES:
NA.28
product name
Seroalbúmina bovina Fracción V, pack of 10 g
biological source
bovine serum
Quality Level
assay
≥98% (purity)
form
lyophilized powder
shelf life
48 mo.
mol wt
apparent mol wt 66 kDa
purified by
heat shock fractionation
packaging
pack of 10 g
origin
USA origin
technique(s)
blood typing: suitable ( )
impurities
0-5% Moisture (Karl Fischer)
loss
≤5%
pH range
5.2-5.6
anion traces
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
cation traces
Na: 0.0-5.0 mg/g
foreign activity
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
General description
Fabricado mediante un proceso de fraccionamiento mediante choque térmico patentado, utilizando ácido caprílico como estabilizador de la albúmina.
Legal Information
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Los grados del BSA Probumin® se distinguen por diferencias en la producción. La utilización de términos como ′Calidad para diagnóstico′ o ′Calidad para vacuna′ en los nombres de los productos sólo indica que los clientes utilizan dichos productos normalmente en esas aplicaciones. Nosotros no hemos calificado cada producto en cada aplicación concebible. Los usuarios deberán calificar los grados BSA de Probumin® utilizando los reactivos, las condiciones y las restricciones específicos de su análisis.
Sólo para uso posterior en fabricación. No indicado para uso en humanos ni en animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.