Documentos
ZLXUVLPL1
Milli-Q
Lámpara UV bactericida
For SDS storage tanks, Automatic Sanitization Modules (ASM) and AFS®/RiOs/Elix® water systems
Sinónimos:
Lámpara UV bactericida
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Quality Level
feature
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
packaging
pkg of 1 unit
UV absorption
λ: 254 nm Amax
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
La lámpara UV bactericida es un dispositivo integrado diseñado para reducir la cantidad de bacterias en el agua purificada y proporcionar agua de calidad óptima para aplicaciones sensibles a bacterias.
En la última fase de purificación en el sistema, el agua purificada es irradiada por una lámpara UV bactericida antes de entrar en el depósito de almacenamiento. La lámpara UV del depósito de almacenamiento mantiene el crecimiento bacteriano bajo control y evita la acumulación de biopelícula para preservar la calidad del agua.
Application
Esta lámpara se utiliza para controlar la cantidad de bacterias.
Features and Benefits
  • Lámpara UV de mercurio de 254 nm
  • Efecto bactericida
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany