Documentos
PR0G00002
Milli-Q
Módulo de pretratamiento Progard® 2 (largo)
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
composition
polyphosphate, activated carbon and 0.5 μm depth filter.
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
H
39.5 cm (15.5 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<2000 ppb
halogenated residue
<3 ppm (Cl2)
compatibility
for use with AFS® (1999-2012)
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
shipped in
ambient
General description
El módulo de pretratamiento Rogard® 2 se ha diseñado para pretratar el agua mediante la eliminación de partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre del agua del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones minerales, el ensuciamiento orgánico y la oxidación del cloro. El módulo de pretratamiento Progard® 2 asegura la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema. Diseñado para utilizar con los sistemas de purificación de agua AFS®, Direct-Q® Elix® y Rios 5/8/16. La sustitución de los fungibles, cuando lo indique el sistema, es fundamental para mantener su rendimiento dentro de las especificaciones.
Application
Eliminación de las sustancias orgánicas, el cloro libre, las partículas y los coloides del agua del grifo para conseguir una protección óptima de la membrana de RO.
Features and Benefits
  • El módulo de pretratamiento Progard® 2 está fabricado con polipropileno y EPDM.
  • Adecuado para el suministro de agua corriente con un índice de densidad de sedimentos (SDI) < 12, un valor de Cl2 < 3 ppm y un TOC < 2000 ppb.
  • Los medios de carbón activo natural presentan una superficie y cinética de adsorción elevadas, y toleran agua de alimentación que contenga hasta 3 ppm de cloro y 2000 ppb de TOC.
  • El filtro de profundidad exhibe una gran capacidad y una retención optimizada, y tolera agua de alimentación con un SDI de hasta 12.
  • Incorpora polifosfatos, seleccionados de manera específica para evitar la formación de incrustaciones sin liberar iones.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany