QTUM0TEX1
Cartucho purificador Quantum® TEX
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Sinónimos:
Cartucho de ultrapurificación Quantum®
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
feature
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Quantum®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
total organic carbon (TOC) residue
<5 ppb
capacity
33 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 8g NaCl)
compatibility
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Fungible Milli-Q® original para sustitución del cartucho de ultrafiltración QTUM0TEX1 - Quantum® TEX.
- Fácil mantenimiento: fácil de instalar y sustituir.
- La etiqueta e-Sure para la conexión RFID permite una completa trazabilidad (gestión de datos).
- Contiene Organex (mezcla de carbón activo sintético y resinas de intercambio iónico nuevas).
- Utiliza tecnología de intercambio iónico para la purificación.
- Certificado de calidad disponible en línea.
Components
- Organex (mezcla de carbón activo sintético y resinas de intercambio iónico nuevas)
- Resinas de intercambio iónico nuevas