Documentos clave
PR0G0T0S2
Milli-Q
Módulo de pretratamiento Progard TS2
Progard® TS2 Pretreatment Pack
5 of 5 reviewers received a sample product or took part in a promotion
For the optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membranes
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® TS2
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
EPDM rubber
cartridge (activated carbon)
cartridge
polypropylene
Quality Level
feature
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removes of large particles and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
packaging
pkg of 1 unit
H
39.5 cm (15.5 in.)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
shipped in
ambient
General description
El módulo de pretratamiento Progard® TS2 está diseñado para pretratar el agua del grifo antes de su purificación por ósmosis inversa (RO). El agua del grifo se pretrata eliminando eficazmente contaminantes como el cloro libre, partículas grandes y coloides, compuestos orgánicos y dureza. Esto protege la membrana de RO del ensuciamiento orgánico, la oxidación del cloro y la incrustación mineral. También aumenta la vida útil del sistema de purificación de agua y optimiza su rendimiento.
Polifosfato para protección anti-incrustación. Carbón activado impregnado con plata para reducción del cloro libre y protección bacteriostática.
Application
El agua purificada producida utilizando sistemas de purificación de agua Milli-Q®, AFS®, RiOs y Elix® equipados con el módulo de pretratamiento Progard® TS2 se utiliza para varias aplicaciones de laboratorio.
Features and Benefits
  • Protege la membrana de ósmosis inversa contra la incrustación mineral, la contaminación orgánica y la oxidación del cloro.
  • Los polifosfatos proporcionan protección contra la incrustación.
  • El carbón activo impregnado con plata reduce el cloro libre y evita la proliferación de bacterias.
  • La filtración en profundidad elimina partículas y coloides.
  • La etiqueta RFID e-Sure garantiza una trazabilidad completa y proporciona una visibilidad instantánea de los parámetros del módulo.
  • Sustituir cada 6 meses para obtener resultados óptimos.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Come smaltire i blocchi già utilizzati?
    1 answer
    1. Progard® TS2 Pretreatment Pack is not classified in Europe as a hazardous substance in regards to the substance definition in Article 3 of the Regulation (EC) 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) and in regards to the hazardous substance and mixtures classification criteria from the Annex I of the Regulation (EC) 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substance and mixtures.
      Therefore, this Purification Cartridge do not require in Europe any Safety Data Sheet (SDS) to be in accordance with the Regulation (EC) 1907/2006 and the Regulation (EC) 1272/2008.
      Progard® TS2 Pretreatment Pack do not require a Safety Data Sheet (SDS) under the Occupational Health and Safety Administration Standard entitled “Hazard Communication” 29 CFR 1910.1200 for the United States of America.
      Progard® TS2 Pretreatment Pack do not meet the criteria of a W.H.M.I.S. classification of a controlled product. As a result, a W.H.M.I.S. Material Safety Data Sheet is not required in Canada for this product.
      Disposable of wastes should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations.
      Helpful?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  8. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  10. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
Reviews
5 of 5 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–4 of 5 Reviews  
Active Filters
  1. Minnetonka, MN
    • Review 1
    • Vote 1
    4 out of 5 stars.
    Works well
    The system works well producing type three water but the Progard ts2 pack needs replacement after only four months service ( 100L produced) this seems a bit short.
    Helpful?
  2. Hameln, NI, Germany
    • Review 1
    • Vote 1
    1 out of 5 stars.
    Expensive and often faulty
    This is the second time in three years (~6 packs), that the article is defect and needs to be replaced.
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Thank you for taking the time to leave a review! We are sorry to hear that your experience did not meet expectations. We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help extend the usage of this cartridge. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Report Product Issue ticket. We look forward to hearing from you soon!
    • Reviews 5
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.
    Very easy to replace. We haven't faced any problems since the installation.
    Helpful?
  3. Florida
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Great product
    Great product, works as directed. Used in our RO system.
    Helpful?
  4. 1 Ratings-Only Review