Merck
CDPRM1206
Prefiltro Rogard II 30 cm
30 cm (12 in.) Protects reverse osmosis (RO) membranes from large particles in tap feed water. For Milli-Q® and Milli-RO bowl-style water purification systems.
Sinónimos:
Prefiltro Rogard II
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene (Melt blown)
Quality Segment
feature
removes large particles from tap water
packaging
pkg of 6 units
H
30 cm (12 in.)
pore size
5.0 μm pore size
compatibility
for use with Milli-RO Bowl systems
shipped in
ambient
General description
El prefiltro Rogard II, con polipropileno fundido de 5,0 μm, pretrata el agua eliminando las partículas grandes del agua de alimentación procedente del grifo. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones orgánicas y la oxidación del cloro.
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua Milli-Q® y Milli-RO de estilo Bowl.
Application
El prefiltro Rogard II se utiliza para la protección óptima de la membrana de ósmosis inversa.
Features and Benefits
  • Protección óptima de la membrana de ósmosis inversa (RO).
  • Garantiza una vida útil y un rendimiento optimizados del sistema.
  • Emplea tecnología de purificación por filtración en profundidad.
Legal Information
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prefiltro Rogard II 30 cm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)