TANKASMIN
Módulo de desinfección automática (ASM) Sistemas Elix® y Milli-Q®
For use with Elix® and Milli-Q® Direct systems, Limits the development of biofilm inside the storage tank
Sinónimos:
Módulo de desinfección automática (ASM)
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
28 V
packaging
pkg of 1 unit
H × W × D
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
compatibility
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
shipped in
ambient
General description
El módulo de desinfección automático (ASM) ayuda a mantener agua de gran calidad con bajas concentraciones de bacterias. El ASM, que se instala en el interior del tanque, evita el crecimiento y la proliferación de bacterias mediante las propiedades bactericidas de la luz UV. La exposición automática a la luz UV reduce la cantidad de bacterias y elimina o limita de manera significativa la necesidad de desinfección química.
Application
Features and Benefits
- Lámpara UV de 254 nm, seleccionada por su eficacia bactericida
- Intervalos preprogramados de iluminación UV automática de 10 min/día para una eficiencia optimizada
- Posible exposición manual y programable añadida a la luz UV para satisfacer los requisitos fundamentales de la aplicación
- Hasta 45 min/día de exposición a la luz UV para una flexibilidad total
- Alarma de cambio de lámpara UV que facilita el mantenimiento
- Diseño compacto que permite su instalación en la parte superior del depósito de almacenamiento
Other Notes
- Retención de organismos: bacterias
- Modo de acción: UV
- Aplicación: Laboratorios bioquímicos y farmacéuticos
- Uso previsto: Purificación del agua
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua expuesta a la lámpara UV bactericida. Consúltese el capítulo «Instalación del ASM» en el «Manual del usuario del módulo de desinfección automático», del paquete.
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13