ZMQUVLP01
Lámpara de fotooxidación UV
For use with Milli-Q® Advantage A10 / Direct / Element / Integral / Reference systems, Replacement UV lamp for photooxidation of organic compounds
Sinónimos:
Lámpara de fotooxidación UV
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Lámpara UV de mercurio de 185 nm y 254 nm
- Tecnología de fotooxidación