ZFRES00UV
Lámpara UV bactericida
For use with standalone automatic sanitization modules (ASM), Reduces bacterial count in purified water
Sinónimos:
Lámpara UV bactericida
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Características
UV lamp replacement kit with cable and connector. Effective germicidal actions, multidirection radiation
envase
pkg of 1 unit
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Lámpara UV de 254 nm para desinfectar el agua purificada.
- Kit de sustitución de la lámpara UV con cable y conector, para utilizar con módulos de desinfección automática (ASM) independientes.
- Efecto bactericida eficaz.