CDUFBI001
Ultrafiltro Biopak
Ultrafilter for the production of pyrogen-, nuclease-, and bacteria-free water
Sinónimos:
Ultrafiltro Biopak®
About This Item
Productos recomendados
material
polysulfone (Ultrafiltration Hollow Fibers)
Quality Level
feature
removal of pyrogen (endotoxins), nuclease and bacteria in water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
BioPak®
impurities
<0.001 EU/mL Pyrogens (endotoxins)
<0.01 ng/mL RNases
<0.1 cfu/mL Bacteria
<4 pg/μL DNases
compatibility
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Minimiza el riesgo de contaminación por nucleasas, pirógenos y bacterias.
- Elimina la necesidad de agentes tóxicos como el DEPC, lo que mejora la seguridad, ahorra tiempo y reduce costes.
- Fácil mantenimiento: el filtro se instala y se sustituye con facilidad; no requiere desinfección.
Components
Other Notes
- Retención de organismos: Bacterias y pirógenos
- Modo de acción: Ultrafiltración
- Aplicación: Medios de cultivo celular, biología molecular
- Uso previsto: reducción del grado de contaminación microbiana
- Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de fibras de ultrafiltración huecas. Consulte la sección «sustitución» del prospecto del producto.
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Los clientes también vieron
Bloodstream Bacterial Infection in Critically Ill Patients: a Pilot
Study
Artículos
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.