Documentos clave
QTUM0TIX1
Milli-Q
Cartucho purificador Quantum® TIX
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Sinónimos:
Cartucho de ultrapurificación Quantum®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nivel de calidad
Características
Removes trace levels of organics and ions from ultrapure water
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Quantum®
resistividad
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
<10 ppb
capacidad
40 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 20g NaCl)
compatibilidad
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El cartucho de ultrafiltración Quantum® TIX contiene medios de purificación diseñados para eliminar concentraciones traza de iones del agua de alimentación ultrapura que afecta a aplicaciones específicas. Elaborados en polipropileno y polietileno, que son adecuados para la producción de agua ultrapura. Comprende materiales limpios y de gran pureza para minimizar la lixiviación de sustancias orgánicas pequeñas y contaminantes extraíbles. El cartucho de ultrafiltración Quantum® TIX puede utilizarse con los sistemas Milli-Q® Advantage A10, Integral y Reference.
Aplicación
Este cartucho de ultrafiltración contiene resinas de intercambio iónico para la eliminación de trazas de iones y se recomienda para cualquier trabajo de laboratorio que requiera concentraciones muy bajas de iones.
Características y beneficios
  • Fungible Milli-Q® original para sustitución del cartucho de ultrafiltración QTUM0TIX1 - Quantum® TIX.
  • Contiene resinas Ionex para la eliminación de las concentraciones traza de iones.
  • Fácil mantenimiento: fácil de instalar y de sustituir.
  • La etiqueta e-Sure para la conexión RFID permite una completa trazabilidad (gestión de datos).
  • Utiliza tecnología de intercambio iónico para la purificación.
  • Certificado de calidad disponible en línea.
Componentes
  • Organex (mezcla de carbón activo sintético y resinas nuevas de intercambio iónico)
  • Resinas nuevas de intercambio iónico
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany