901860
(S,R,S)-AHPC-PEG6-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinónimos:
(2S,4R)-1-((S)-23-Amino-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15,18,21-hexaoxa-3-azatricosanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
Productos recomendados
ligand
VH032
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(COCCOCCOCCOCCOCCOCCN)N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
InChI
1S/C36H57N5O10S.ClH/c1-26-32(52-25-39-26)28-7-5-27(6-8-28)22-38-34(44)30-21-29(42)23-41(30)35(45)33(36(2,3)4)40-31(43)24-51-20-19-50-18-17-49-16-15-48-14-13-47-12-11-46-10-9-37;/h5-8,25,29-30,33,42H,9-24,37H2,1-4H3,(H,38,44)(H,40,43);1H/t29-,30+,33-;/m1./
Clave InChI
KGOMUHLTEFUWTP-ZLLRWCRQSA-N
Aplicación
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.