901529
Pomalidomide-PEG2-Alkyne
≥95%
Sinónimos:
N-(2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)-3-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)propanamide, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
alkyne
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCOCCOCC#C)=O)=O)NC1=O
Clave InChI
UJZAUAJJDNQCEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.