901829
Pomalidomide-PEG6-CO2H
Sinónimos:
1-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=O)CCC1N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C28H39N3O12/c32-23-5-4-22(26(35)30-23)31-27(36)20-2-1-3-21(25(20)28(31)37)29-7-9-39-11-13-41-15-17-43-19-18-42-16-14-40-12-10-38-8-6-24(33)34/h1-3,22,29H,4-19H2,(H,33,34)(H,30,32,35)
Clave InChI
NBDBXIANAMQQQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradations
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.