910023
3,6,9,12,15,18-Hexaoxahexacos-25-ynoic acid
Sinónimos:
2-2-2-2-2-2-6 PROTAC® linker, Alkyne-PEG6-acid, Bifunctional linker
About This Item
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
grupo funcional
alkyne
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCC#C)=O
Aplicación
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)