911755
C5 Lenalidomide-PEG5-NH2 hydrochloride
Sinónimos:
17-Amino-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1-oxoisoindolin-5-yl)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanamide hydrochloride, C5 Lenalidomide conjugate, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Productos recomendados
ligand
C5 Lenalidomide
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=CC(NC(COCCOCCOCCOCCOCCN)=O)=CC=C31.Cl
Clave InChI
RAKNYJSRKQMBEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.