910481
Pomalidomide-PEG6-butyl CO2H
≥95%
Sinónimos:
1-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)-1-oxo-3,6,9,12,15,18-hexaoxapentacosan-25-oic acid, Crosslinker–E3 Ligase ligand conjugate, Pomalidomide conjugate, Pomalidomide-2-2-2-2-2-2-6-acid, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
Productos recomendados
ligand
pomalidomide
Ensayo
≥95%
Formulario
chunks
idoneidad de la reacción
reactivity: amine reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCC(O)=O)=O)=O)NC1=O
InChI
1S/C32H45N3O13/c36-26-10-9-25(30(40)34-26)35-31(41)23-6-5-7-24(29(23)32(35)42)33-27(37)22-48-21-20-47-19-18-46-17-16-45-15-14-44-13-12-43-11-4-2-1-3-8-28(38)39/h5-7,25H,1-4,8-22H2,(H,33,37)(H,38,39)(H,34,36,40)
Clave InChI
APHLTAOXSKRLNL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.