Saltar a
P0018
Pomalidomide
≥98% (HPLC), powder, HbF inducer
Oferta disponible
Sinónimos:
1,3-dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-aminoisoindoline, 3-amino-N-(2,6-dioxo-3-piperidyl)phthalamide, 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Actimid, CC-4047, IMiD 3
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Spend $350.000 — Save 5%; Spend $600.000 — Save 10%; Spend $1.000.000 — Save 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$120.000
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$484.000
$411.400
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
273.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$120.000
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Pomalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
color
yellow
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
InChI
1S/C13H11N3O4/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(20)16(12(6)19)8-4-5-9(17)15-11(8)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
UVSMNLNDYGZFPF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Pomalidomide has been used:
  • to treat BV173 cells to study the role of proteolysis targeting chimera (PROTAC) compound, JQ1-CRBN, in inducing specific class-I major histocompatibility complex (MHC-I) peptides
  • for apoptosis studies and intracellular calcium analysis
  • as a fetal hemoglobin (HbF) agent to study the additive effect with UNC0638 on the levels of fetal hemoglobin expression in β-thalassemia/ variant hemoglobin E (HbE) erythroid progenitor cells
Biochem/physiol Actions
Pomalidomide is an effective fetal hemoglobin (HbF) inducer that downregulates the key &#947-globin repressors, SRY-box transcription factor 6 (SOX6), and BAF chromatin remodeling complex subunit (BCL11A).
Pomalidomide is a second generation immunomodulator, TNF-α inhibitor, and thalidomide analog.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cytokine Receptors (Tumor Necrosis Receptor Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
930563SML2283930571
description
≥98% (HPLC)
description
≥95%
description
≥98% (HPLC)
description
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥14 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
yellow
color
-
color
white to beige
color
-
Pictogramas
Health hazard
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Repr. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)