G3272
Guanidina
for molecular biology, ≥99%
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Grado
for molecular biology
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline powder
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. )
tecniche
RNA extraction: suitable
Impurezze
≤0.3% water (Karl Fischer)
Colore
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 6 M, clear, colorless
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Cationi in tracce
Pb: ≤5 ppm
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 290 nm Amax: ≤0.05
Attività estranea
DNase, RNase, none detected
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNA1(3736) , KCNA10(3744) , KCNA2(3737) , KCNA3(3738) , KCNA4(3739) , KCNA5(3741) , KCNA6(3742) , KCNA7(3743) , KCNB1(3745) , KCNB2(9312) , KCNC1(3746) , KCNC2(3747) , KCNC3(3748) , KCNC4(3749) , KCND1(3750) , KCND2(3751) , KCND3(3752) , KCNF1(3754) , KCNG1(3755) , KCNG2(26251) , KCNG3(170850) , KCNG4(93107) , KCNH1(3756) , KCNH2(3757) , KCNH3(23416) , KCNH4(23415) , KCNH5(27133) , KCNH6(81033) , KCNH7(90134) , KCNH8(131096) , KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479) , KCNS1(3787) , KCNS2(3788) , KCNS3(3790) , KCNV1(27012) , KCNV2(169522)
Categorie correlate
Descrizione generale
A concentrazioni più diluite, possiede la peculiare proprietà di promuovere il ripiegamento delle proteine denaturate e ripristinarne l′attività enzimatica. Queste sue proprietà possono essere sfruttare a pieno negli studi sulla rinaturazione delle proteine. Nell′estrazione di RNA, la guanidina cloridrato agisce come denaturante forte, disgregando le strutture cellulari e inattivando gli enzimi che potrebbero pregiudicare l′RNA, così da preservare l′integrità dell′RNA. Nel complesso, la guanidina cloridrato si dimostra un composto multifunzionale, con applicazioni nella purificazione di proteine, nell′isolamento di acidi nucleici e negli studi di ripiegamento delle proteine, che mette in mostra le sue qualità polivalenti nella ricerca in biologia molecolare e in biochimica.
Applicazioni
- come componente del tampone per l′estrazione di proteoglicani
- nell′estrazione di linee cellulari ATDC5 per il frazionamento delle proteine
- come additivo chimico per studiare il suo effetto sugli spettri di assorbanza nelle analisi strutturali
- nell′incubazione di chip per la rigenerazione dell′aptamero grazie al rilascio dell′antigene prostatico specifico
- come componente della soluzione di 2,4-dinitrofenilidrazina (DNPH) per la rilevazione di carbonili proteici in uno studio di carbonilazione delle proteine
- nell′isolamento dell′RNA per dissociare le nucleoproteine e inibire le RNasi
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Tensioattivo polifunzionale per la vostra ricerca in biologia cellulare e in biochimica
- Indicato per applicazioni di biologia molecolare particolarmente delicate
- Privo di esonucleasi, Dnasi ed RNasi
- Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
Avvertenza
Nota sulla preparazione
La solubilità massima della cloridrato di guanidina in acqua a temperatura ambiente è circa 6 M.
Altre note
Prodotto comparabile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagent è un reagente che permette non solo di isolare l’RNA in un solo passaggio ma anche il DNA, l’RNA e le proteine dallo stesso campione. In questo protocollo si descrivono la preparazione dei campioni, l’estrazione dei diversi precipitati e la risoluzione dei problemi.