Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
N1630
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamide adenina dinucleotide 2′-fosfato ridotto
≥93% (HPLC)
Sinonimo/i:
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzima II ridotto, Diidronicotinamide adenina dinucleotide fosfato, NADPH Na4, Nucleotide trifosfopiridina ridotto, TPNH2 Na4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N7Na4O17P3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.35 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
Saggio
≥93% (HPLC)
≥93% (spectrophotometric assay)
Forma fisica
powder
Solubilità
10 mM NaOH: soluble 50 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Categorie correlate
Applicazioni
β- Il NADPH può essere utilizzato:
  • nella desaturazione degli acidi grassi
  • in un saggio dell′attività della desaturasi
  • nella rivelazione istochimica dell′attività della NADPH diaforasi nel midollo spinale toracico di ratto, coniglio e fagiano
  • nella misurazione del glutatione in colture di oligodendrociti
Azioni biochim/fisiol
β- Il NADPH è la forma ridotta del NADP+ generata dalla via dei pentoso fosfati. Agisce come carrier con potere riducente e trasferisce H+ e 2 e ai precursori ossidati nelle reazioni di riduzione delle vie biosintetiche. È un coenzima essenziale per l′attività catalitica di enzimi quali la glutatione reduttasi, la diacetil reduttasi, la diidrofolato reduttasi, la glutammato deidrogenasi, la p-idrossibenzoato idrossilasi, la NADPH-FMN ossidoreduttasi, la nitrato reduttasi e la tioredoxina reduttasi. Fa inoltre parte dei sistemi di trasporto elettronico del citocromo P450.
Il NADPH è un donatore di elettroni e un cofattore per molti enzimi redox, inclusa la sintetasi del monossido di azoto.
Nota sulla preparazione
Ridotto chimicamente.
Altre note
Confezionato in base al peso solido.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
D Kluchová et al.
European journal of histochemistry : EJH, 45(3), 239-248 (2002-01-05)
The distribution of NADPH-diaphorase (NADPH-d) activity was investigated and compared in the rat, rabbit and pheasant thoracic spinal cord. The investigation of all spinal cord regions (laminae) in three experimental species revealed marked differences in the distribution of NADPH-d activity.
S A Back et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(16), 6241-6253 (1998-08-11)
Death of oligodendrocyte (OL) precursors can be triggered in vitro by cystine deprivation, a form of oxidative stress that involves depletion of intracellular glutathione. We report here that OLs demonstrate maturation-dependent differences in survival when subjected to free radical-mediated injury
H Wada et al.
Journal of bacteriology, 175(18), 6056-6058 (1993-09-01)
The desA gene of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC6803 was expressed in Escherichia coli, which does not contain any fatty acid desaturase. The product of the desA gene catalyzed the desaturation of fatty acids at the delta 12 position.
H Wada et al.
Journal of bacteriology, 175(2), 544-547 (1993-01-01)
Thylakoid membranes isolated from the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC6803 were capable of desaturating the acyl groups in monogalactosyl diacylglycerol. This desaturation reaction required the reduced form of ferredoxin.
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Protocolli
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).