B5002
5-bromo-2′-deossiuridina
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-BrdU, 5-bromo-1-(2-deossi-β-D-ribofuranosil)uracile, 5-bromouracil deossiriboside, BUdR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
191-194 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- come supplemento per studiare l′effetto delle crisi elettroconvulsive sulla neurogenesi dell′ippocampo
- come supplemento per studiare la perdita di funzione del gene nel cuore del pesce zebra adulto
- nel saggio di proliferazione dei linfociti T{133]
Azioni biochim/fisiol
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.