SRP0215
PTP1B full length Active human
recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, ≥55% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥55% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
76 kDa
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
1.65 mg/mL
tecniche
inhibition assay: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Descrizione generale
The gene PTPN1 (protein tyrosine phosphatase-1B) is mapped to human chromosome 20q13.13 and encodes a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. The open reading frame of 1305 bp encodes a protein of 435 amino acids. It is localized at the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum. PTP1B is characterized by a phosphatase catalytic domain and a proline-rich domain.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Anticorpo
Inibitore
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1