Documenti fondamentali
14-646-M
Sigma-Aldrich
TCPTP Protein, 10 µg
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341. For use in Phosphatase Assays.
Scegli un formato
10 μG
CHF 414.00
CHF 414.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
CHF 414.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
CHF 414.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human
Livello qualitativo
100
300
Ricombinante
expressed in E. coli
PM
Mw 39.7 kDa
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (phosphatase)
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... PTPN2(5771)
Descrizione generale
Product Source: Human TCPTP, expressed in E. coli cells.
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341.
Azioni biochim/fisiol
Protein Target: TCPTP
Qualità
Routinely evaluated by dephosphorylation of DiFMUP.
Altre note
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2