N7537
NSC 663284
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
6-Chloro-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamino)quinoline-5,8-dione
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)c3ncccc3C1=O
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CDC25B(994) , DUSP3(1845) , PTPN1(5770)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
470.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
243.4 °C