W398500
Salicylic acid
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2600
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 114 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder or crystals
P. eboll.
211 °C (lit.)
Punto di fusione
158-161 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: 50 mg/mL
Densità
1.44 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
nutty; phenolic
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Insights into the biocontrol and plant growth promotion functions of Bacillus altitudinis strain KRS010 against Verticillium dahliae.: This research presents how salicylic acid might be involved in the biocontrol activities of Bacillus altitudinis, offering insights into its use for sustainable agricultural practices (Shan et al., 2024).
- Fulvic acid enhancing pyrene biodegradation by immobilized Stenotrophomonas maltophilia: Effect and mechanism.: Explores the synergistic effect of salicylic acid with fulvic acid on the biodegradation processes of toxic compounds, demonstrating its potential in bioremediation technologies (Zhang et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup