Documenti
633704
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
258-262 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(10(14)15)13-12-8/h1-5H,(H,12,13)(H,14,15)
QEOVHDPWTQAMLB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3