189782
4-Oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
4-Oxo-4H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, Chromocarb, Chromone-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
260 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
ammonium hydroxide: soluble
water: very slightly soluble
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C10H6O4/c11-7-5-9(10(12)13)14-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,12,13)
RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTPN1(5770)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3