Vai a
46955
Fluorescein
free acid
Sinonimo/i:
Acid Yellow 73
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 36.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 144.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’290.00
CHF 645.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’240.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.31
EC Number:
219-031-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45350
Beilstein/REAXYS Number:
94324
CHF 36.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
>95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
mol wt
332.31 g/mol
concentration
≤100% (2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid)
technique(s)
titration: suitable
color
red
mp
320 °C
solubility
methanol: 0.1 g/10 mL, orange to very deep orange
λmax
486.0-501.0 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
InChI key
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Fluorescein dye is the most commonly used fluorescent probe. It is used to stain epithelial defects and analyse the integrity of corneal epithelium. Fluorescein is used in the diagnosis of corneal perforation. Oral or intravenous fluorescein is used in fluorescein angiography to detect diabetic retinopathy and choroidal neovascular membrane.
Application
Fluorescein has been used:
  • in the permeability assay of Caco-2 cells
  • to test its suitability to serve as lifetime fluorescence standards
  • as a fluorophore for the fast recovery of fluorescence peaks and fluorophore concentration in the presence of hemoglobin
  • as a fluorescent probe in oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y00007961277004SAB3700463
Fluorescein free acid
Sigma-Aldrich
46955
Fluorescein
Fluorescein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000796
Fluorescein
Fluorescein United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1277004
Fluorescein
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
concentration
≤100% (2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
color
red
color
-
color
-
color
-
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Dear Sir or Madam, Could you please clarify - is it possible to use fluorescein for carbon dioxide in a supercritical state?
    1 answer
    1. This product is not tested for carbon dioxide in a supercritical state, so no information is available.
      Helpful?
  2. What is a free acid?
    1 answer
    1. A free acid is the acidic form of a substance in which all acidic groups are fully protonated.
      Helpful?
  3. What is the size in kDa of this Fluorescein?
    1 answer
    1. This product has a molecular weight size of 332.32 g/mol or 332.32 daltons. The kDa unit designates kilodaltons, 1 kDa is equivalent to 1000 daltons.
      Helpful?
  4. How long can this product be kept once it's made into a solution? If it can be kept more than 1 day; what are the storage conditions? Thank you
    1 answer
    1. The stability of this product is not determined. However, various sources state that this product is stable in solvent at -80°C for 6 months; at -20°C for 1 month (protect from light).
      Helpful?
  5. How should Product 46955, Fluorescein, be stored?
    1 answer
    1. We recommend storing this product at room temperature.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the dye content of Product 46955, Fluorescein?
    1 answer
    1. According to our supplier, the dye content of pure Fluorescein is a minimum of 90%. We do not test the purity of this product since it is not one of our specifications.
      Helpful?
  8. What is Product 46955, Fluorescein, soluble in?
    1 answer
    1. According to the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry : 13th Edition, Fluorescein is soluble in hot alcohol and glacial acetic acid. Also, it is soluble in alkali hydroxides or carbonates. This product is insoluble in water, benzene, chloroform and ether.