Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 236.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 321.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 686.00 CHF 583.10 |
Informazioni su questo articolo
CHF 236.00
Nome del prodotto
Kynuramine dihydrobromide, crystalline
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H12N2O.BrH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;/h1-4H,5-6,10-11H2;1H
InChI key
YUPVVZSYBUIDQR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility 1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form crystalline | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?