Vai a
N7787
NS3694
≥98%, powder
Sinonimo/i:
4-Chloro-2-[3-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ureido]benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 110.00
CHF 93.50
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 295.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10ClF3N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 93.50
Prezzo di listinoCHF 110.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: insoluble <5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1NC(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10ClF3N2O3/c16-9-4-5-11(13(22)23)12(7-9)21-14(24)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H,22,23)(H2,20,21,24)
InChI key
GNCZTZCPXFDPLI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
Application
NS3694 may be used as an apoptosis inhibitor to study the relationship between the cellular mechanisms controlled by amputation-induced myeloid lineage activity.[1]
Biochem/physiol Actions
NS3694 can prevent the active apoptosome complex formation.[2]
NS3694 is an Inhibitor of apoptosome formation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1122SML1602SML0858
NS3694 &#8805;98%, powder
Sigma-Aldrich
N7787
NS3694
BTB06584 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1122
BTB06584
RQ-00203078 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1602
RQ-00203078
SC-1 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0858
SC-1
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL, H2O: insoluble <5 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)