P6777
Phenelzine sulfate salt
Sinonimo/i:
Phenelzine hydrogen sulphate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98% (iodine, titration)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
NNCCC1=CC=CC=C1.OS(=O)(O)=O
InChI
1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
RXBKMJIPNDOHFR-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.