Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 154.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 501.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 864.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
6-Hydroxydopamine hydrochloride, ≥97% (titration), powder
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
color
off-white to brown
mp
232-233 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
InChI key
QLMRJHFAGVFUAC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to induce Parkinson′s disease (PD) in rats
- to analyse cytotoxic effect of 6-OHDA on PC12 cell line
- to induce noradrenergic (NA) neuron deletion from the locus-coeruleus
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (titration) | assay - | assay 95% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >50 mg/mL, clear, yellow to brown | solubility alcohol: 20 mg/mL, H2O: soluble | solubility - | solubility - |
| color off-white to brown | color , White to Light Yellow to Light Beige | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?