C9584
Carboxypeptidase B from porcine pancreas
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Peptidyl-L-lysine(L-arginine) hydrolase, Protaminase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Porcine pancreas
Grado
Proteomics Grade
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥125 units/mg protein
PM
34,000 Da± 600
Purificato mediante
affinity chromatography
Composizione
Protein, 40-70%
Attività estranea
carboxypeptidase A ≤1%
chymotrypsin ≤0.1%
trypsin ≤5%
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves