The quality of the medium is good and it is affordable as well. Our cells generally grow well in it.
L1518
L-15 Medium (Leibovitz)
With L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Leibovitz L15
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
phenol red: 0.011 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
L-15 Media Formulation