Merck
G8142
Grace’s Insect Medium
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Grace’s Insect Media, Insect Cell Culture Medium, Insect Medium
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
MDL number:
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Grace′s Insect Medium, With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: 0.35 g/L
L-glutamine: 0.6 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Grace′s Insect Medium has been used:
  • in lipopolysaccharide or polysaccharide suspension preparation for administration into crickets for immune response studies
  • for resuspension of silk worm ovaries for primary cell culture preparation
  • as culture medium for bedbug for microbiome isolation
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grace′s Insect Medium
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)