G9785
Supplemento GSEM
liquid, suitable for cell culture,
Sinonimo/i:
Supplemento del terreno per l’espressione della glutamina sintetasi
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supplemento GSEM, 50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
50 ×
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Quantità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?