Documenti fondamentali
C6366
SAFC
EX-CELL® CHO Cloning Medium
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Scegli un formato
500 ML
CHF 103.00
CHF 103.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 103.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
CHF 103.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
EX-CELL®
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Componenti
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Developed to meet the needs of the biotechnology industry, this animal component-free medium is designed for single-cell cloning of recombinant CHO cell lines adapted to serum-free suspension culture.
Applicazioni
This animal component-free medium is designed to support clonal survival and growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cell lines, with results comparable to the traditional method using 10% fetal bovine serum. Aseptically add 10 mL of 200 mM L-glutamine solution per 500 mL of medium prior to use.
Note legali
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.
Contenuto correlato
Eliminate the need to clean, autoclave and assemble your traditional glass bioreactors and save days of downtime with the Mobius® 3L Single-use Bioreactor.