Vai a
58672C
Supplemento GS 50x
50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Supplemento GSEM, Supplemento del terreno per l’espressione della glutamina sintetasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 128.00
1000 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1120.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
CHF 128.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Il sistema GS™ utilizza il gene della glutammina sintetasi (GS) come marcatore selezionabile per l′espressione di proteine ricombinanti in cellule di mammifero, soprattutto cellule NS0 e CHO. Il sistema ha dimostrato di possedere vantaggi significativi in termini di rapidità ed efficienza di sviluppo di linee cellulari e ha portato a un′elevata produttività per anticorpi e altre proteine ricombinanti.
Application
Il sistema della glutammina sintetasi (GS) è usato per esprimere proteine ricombinanti da cellule di mammifero. Le cellule glutammina-dipendenti trasfettate con un gene della glutammina sintetasi possono essere fatte crescere in modo selettivo in un terreno adatto privo di glutammina.
GS Supplement 50X è stato usato come supplemento per terreni di coltura per la crescita delle cellule di mieloma di topo GS-NS0.
Packaging
Contiene (mg/L): L-alanina 450,0, L-asparagina a H2O 4261,0, acido L-aspartico 650,0, acido L-glutamico 3750,0, L-prolina 575,0, L-serina 500,0, adenosina 350,0, guanosina 350,0, citidina 350,0, uridina 350,0 e timidina 12,0
Preparation Note
Conservare GS Supplement 50X al riparo dalla luce tra -10 e -40 °C.
Un mL integrerà 50 mL di mezzo di coltura cellulare.
Legal Information
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G9785SCM08111363735001
SAFC
SAFC
58672C
Supplemento GS 50x
description
50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
The N21 Medium Supplement is an optimized serum-free supplement developed for isolation & expansion of neurons from mouse & rat hippocampus.
description
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
0.2 μm filtered
concentration
50 ×
concentration
50 ×
concentration
-
concentration
-
description
for research or for further manufacturing use
description
-
description
-
description
HFCS
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)