Documenti
M8407
Sigma-Aldrich
Metotrexato
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Acido L-4-amino-N10-metilpteroilglutamico, L-ametopterina, Acido 4-amino-10-metilfolico, Antifolano, MTX, Metilaminopterina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N8O5 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.44 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.75
product name
Metotrexato, powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (HPLC)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Solubilità
H2O: insoluble
Spettro attività antibiotica
neoplastics
parasites
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Informazioni sul gene
human ... DHFR(1719)
Applicazioni
Il metotrexato idrato è stato usato:
  • come inibitore del diidrofolato (DHFR) nella coltura per il saggio della formazione di sfere
  • come componente del terreno di Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) per la selezione di cellule trasfette
  • nei saggi sulla vitalità e le colture concomitanti
Potente inibitore della diidrofolato reduttasi e agente per studi su antitumorali. Usato per inibire la diidrofolato reduttasi nei sistemi di espressione delle proteine a base di DHFR. Efficace anche nel trattamento dei parassiti della malaria Plasmodium vivax resistenti alla pirimetamina.
Potente inibitore della diidrofolato reduttasi e agente per studi su antitumorali. Usato per inibire la diidrofolato reduttasi nei sistemi di espressione delle proteine a base di DHFR. Mostra anche effetti immunosoppressori, per esempio nell′artrite reumatoide.
Azioni biochim/fisiol
Il metotrexato è un antagonista dell′acido folico.
Metotrexato usato per inibire la deidrofolato reduttasi e selezionarne l′iperespressione.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
Folate supplementation during methotrexate therapy for patients with psoriasis
Strober BE and Menon K
Journal of the American Academy of Dermatology, 53(4), 652-659 (2005)
Methylthioadenosine (MTA) Rescues Methylthioadenosine Phosphorylase (MTAP)-deficient tumors from purine synthesis inhibition in vivo via non-autonomous adenine supply
Ruefli-Brasse A, et al.
Journal of Cancer Therapy, 2(4), 523-523 (2011)
Localizations of Na+-d-glucose cotransporters SGLT1 and SGLT2 in human kidney and of SGLT1 in human small intestine, liver, lung, and heart
Vrhovac I, et al.
Pflugers Archiv : European Journal of Physiology, 467(9), 1881-1898 (2015)
Comparative metabolic analysis of CHO cell clones obtained through cell engineering, for IgG productivity, growth and cell longevity
Wilkens CA and Gerdtzen ZP
Testing, 10(3), e0119053-e0119053 (2015)
Yunqian Qiao et al.
Nature communications, 12(1), 6360-6360 (2021-11-06)
Expression of the cell surface receptor CD137 has been shown to enhance anti-cancer T cell function via engagement with its natural ligand 4-1BBL. CD137 ligation with engineered ligands has emerged as a cancer immunotherapy strategy, yet clinical development of agonists