Vai a
A6608
Albumina
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
rHSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 414.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2936H4624N786O889S41
Numero CAS:
Peso molecolare:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
aqueous solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
10% in aqueous buffer
CHF 414.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Saccharomyces cerevisiae
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
aqueous solution
mol wt
monomer ~67 kDa
concentration
10% in aqueous buffer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin constitutes 25% of the proteins produced by the liver and is a prominent protein found in the blood. It is a protein of a single polypeptide chain with a thiol group.
Application
Albumin human has been used:
  • to study its adsorption process on model mica surface at pH 3.5 using the atomic force microscopy (AFM) and in situ streaming potential measurements
  • to study its proteolytic activities under reducing conditions
  • in the medium for stem cell cultivation
Questa variante ricombinante è raccomandata per l'utilizzo nella ricerca farmacologica riguardo a assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME); per le colture cellulari; per la ricerca sulla somministrazione di farmaci; e per la crioconservazione delle cellule.
Biochem/physiol Actions
Albumin is a binding and transport protein that serves as a protein repository and a carrier for amino acids. Albumin binding dissolves the biomolecules in blood and ensures its effective transport. This also prevents the loss of substance through excretion. Pathological conditions like vasculitis, lymphangiectasia, glomerulonephritis, and hepatic sinusoidal hypertension might result in hypoalbuminemia. This product can be used in the pharmaceutical industry as a drug excipient and to coat medical devices.
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi corporei, nei tessuti animali e nei semi di alcune piante. L'albumina sierica funziona come proteina carrier per steroidi, acidi grassi e ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono inoltre di vitale importanza nel regolare la pressione colloido-osmotica del sangue.
Analysis Note
Endotoxin tested
Other Notes
Visualizzare ulteriori informazioni sull′albumina sierica umana.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9731A7223A7736
Albumina recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A6608
Albumina
Albumina Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A9731
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A7223
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A7736
Albumina
description
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. A6608-100MG 제품의 buffer 조성을 알고싶습니다.
    1 answer
    1. The specific formulation of this buffer is considered proprietary. However, the solution includes sodium octanoate and polysorbate-80.
      Helpful?
  2. I will like to ask for the secondary structure content of this product (A6608-100MG), particularly alpha helix and beta sheets.
    1 answer
    1. The structure of human albumin is published and readily available. Please see the UniProt and PDB websites below:
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02768/entry#structure
      https://www.rcsb.org/structure/1AO6
      Helpful?
  3. Could you provide information on the buffer from which it is lyophilized?
    1 answer
    1. The product is formulated without additives and is lyophilized in water