Merck
Tutte le immagini(8)
Key Documents
G7017
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidasi
Type HP-2, aqueous solution, ≥100,000 units/mL
Sinonimo/i:
β-D-glucuronide glucuronosoidrolasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Helix pomatia
Livello qualitativo
Tipo
Type HP-2
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥100,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
βLa b-glucuronidasi di tipo H-2, derivante da Helix pomatia, è una soluzione grezza di enzimi derivati dai succhi gastrici dalla lumaca romana. βLe b-glucuronidasi derivate dai molluschi spesso mostrano attività solfatasica. Entrambe le attività sono utili nell′idrolisi dei metaboliti per l′analisi tossicologica e dei biomarcatori. Per uno sguardo più ampio sulla nostra linea di prodotti a base di β-glucuronidasi e sui loro utilizzi si può esplorare la pagina dedicata all′Analisi dei metaboliti dei farmaci
Applicazioni
  • Preparazione dei campioni per LC/MS attraverso la digestione dei composti coniugati con glucuronidi per la ricerca tossicologica e sui biomarcatori.
  • Rimozione dei coniugati con glucuronidi come nel caso della preparazione di Baicalein.­
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sui dati applicativi recentemente pubblicati da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi di diversa origine e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'attività esterasica che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Azioni biochim/fisiol
La beta-glucuronidasi endogena è un enzima lisosomiale coinvolto nella digestione di cataboliti modificati dai glucuronidi.
La beta-glucuronidasi microbica presente nel microbiota può causare il riassorbimento dei metaboliti attraverso l′idrolisi dei coniugati con glucuronidi dei metaboliti xenobiotici ed endobiotici.
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
Caratteristiche e vantaggi
  • pH ottimale 4,0-5,0.
  • pH ottimale della solfatasi 6,2.
  • Bassa attività solfatasica (<7500 unità/mL).
  • Sospensione di solfato d′ammonio.
  • Beta-glucuronidasi derivata dai molluschi.
  • Utile per l′idrolisi acida dei glucuronidi in campioni a pH basso.
Qualità
Molte β-glucuronidasi derivate dai molluschi mostrano anche attività solfatasica.
Linkage
Simile a G0876, ma prodotto da Sigma.
Definizione di unità
Definizione di unità di solfatasi: una unità di solfatasi corrisponde alla quantità necessaria a idrolizzare 1,0 μmole di p-nitrocatecolo solfato in un′ora a pH 5,0 e a 37 °C.
Una unità Sigma o Fishman modificata corrisponde alla quantità in grado di liberare 1,0 μg di fenolftaleina da fenolftaleina glucuronide in un′ora a 37 °C e a pH 5,0 (saggio di 30 minuti).
Stato fisico
Soluzione acquosa di solfato di ammonio ~ 1,0 M contenente sodio azide 3 mM come conservante.
Substrato
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
W Dennis Ulrey et al.
Journal of AOAC International, 96(4), 917-924 (2013-09-05)
A multilaboratory study of AOAC Official Method 2011.23 was performed to satisfy requirements for Final Action status through the AOAC expert review panel process. The study included nine collaborating laboratories from the United States, Canada, Brazil, and The Netherlands. Five
Mladen Boban et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 47(5), 695-701 (2006-06-16)
By using red wine (RW), dealcoholized red wine (DARW), polyphenols-stripped red wine (PSRW), ethanol-water solution (ET), and water (W), the role of wine polyphenols, ethanol, and urate on vascular function was examined in humans (n = 9 per beverage) and
L Bláhová et al.
Journal of dairy science, 99(9), 6973-6982 (2016-07-11)
Isoflavones are natural phytoestrogens with antioxidant and endocrine-disrupting potencies. Monitoring of their levels is important to ensure the high quality and safety of food, milk, and dairy products. The efficiency and accuracy of phytoestrogen analyses in complex matrices such as
Jack R T Darby et al.
The Journal of physiology, 597(20), 5063-5077 (2019-09-05)
Substrate restriction during critical developmental windows of gestation programmes offspring for a predisposition towards cardiovascular disease in adult life. This study aimed to determine the effect of maternal resveratrol (RSV) treatment in an animal model in which chronic fetal catheterisation
Madalina Neacsu et al.
Molecular nutrition & food research, 61(3) (2016-07-01)
Phytophenols present in cereals are metabolised to compounds that could be partly responsible for the reduced risk of chronic diseases and all-cause mortality associated with fibre-rich diets. The bioavailability, form and in vivo concentrations of these metabolites require to be
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Protocolli
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.